Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour outil de sertissage pneumatique et portatif
À utiliser avec l’outil de sertissage pneumatique à la main.
609.96€ - 1220.00€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11865050
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 20 mm | Bouchon en aluminium |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11879440
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 32mm | Capsules rabattables/amovibles |
1220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12980981
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 20 mm | Capsules rabattables/amovibles |
672.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11824970
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 13mm | Capsules rabattables/amovibles |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11869440
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 32mm | Bouchon en aluminium |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11898951
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 7,5mm | Aluminum/Steel Caps |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11868981
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 8mm | Bouchon en aluminium |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11844890
|
Fisherbrand™
|
Tête de sertissage 11mm | Bouchon en aluminium |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Tête de sertissage
- Pneumatique
- Acier