Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour outil de sertissage pneumatique et portatif
Code produit. 11844890 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Tête de sertissage 11mm
Tête de sertissage 13mm
Tête de sertissage 20 mm
Tête de sertissage 32mm
Tête de sertissage 7,5mm
Tête de sertissage 8mm
À utiliser avec (équipement):
Bouchon en aluminium
Capsules rabattables/amovibles
Capuchons en aluminium/acier
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11844890
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec l’outil de sertissage pneumatique à la main.
  • Tête de sertissage
  • Pneumatique
  • Acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de sertissage 11mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium