Learn More
Fisherbrand™ Têtes de sertissage pour outil de sertissage pneumatique et portatif
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Description:
Tête de sertissage 11mm
Tête de sertissage 13mm
Tête de sertissage 20 mm
Tête de sertissage 32mm
Tête de sertissage 7,5mm
Tête de sertissage 8mm
À utiliser avec (équipement):
Bouchon en aluminium
Capsules rabattables/amovibles
Capuchons en aluminium/acier
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Description | Tête de sertissage 13mm |
| À utiliser avec (équipement) | Capsules rabattables/amovibles |