Learn More
JG Finneran Associates™ Crimp Caps
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
Marque: JG Finneran Associates™ 5110-11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En Al de la plus haute qualité
- Avec joint PTFE
- Les joints sont disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Spécification
PTFE | |
PTFE, Aluminum | |
1000/boîte | |
11 mm |
Argent | |
Joint en PTFE | |
À sertir |