Learn More
Colorant biologique à haute pureté violet de crésyl acétate MP Biomedicals
Code produit. 11432112 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11432112
Marque: MP Biomedicals 0215072705
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresyl Violet Acetate
Note relative au nom Used for staining nerve tissue and nerve cells and fresh tumor tissue for biopsy.
CAS 10510-54-0
Plage de pourcentage du dosage ∽ 75%
Formule moléculaire C18H15N3O3
Numéro MDL MFCD00013151,MFCD00013151
Synonyme Cresyl Fast Violet, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
Clé InChI XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3
Nom IUPAC Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine
Poids moléculaire (g/mol) 321.34
CID PubChem 44134641
Poids de la formule 321.3
Quantité 5 g