Learn More
Créatinine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916261
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-27-5
Formule moléculaire C4H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 113.12
Clé InChI DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
CID PubChem 588
ChEBI CHEBI:16737
Nom IUPAC 2-amino-3-méthyl-4H-imidazol-5-one
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatinine
Point de fusion 255.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 290°C
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 24,245
Merck Index 15,2557
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to slightly yellow
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline