Learn More
CPOX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CPOX
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16859783
Afficher les documents
Proteintech
12211-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16849783
Afficher les documents
Proteintech
12211-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene is the sixth enzyme of the heme biosynthetic pathway. The encoded enzyme is soluble and found in the intermembrane space of mitochondria. This enzyme catalyzes the stepwise oxidative decarboxylation of coproporphyrinogen III to protoporphyrinogen IX, a precursor of heme. Defects in this gene are a cause of hereditary coproporphyria (HCP).
Spécification
Spécification
CPOX
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P36551, P36552, Q3B7D0
12892, 1371, 304024
CPOX Fusion Protein Ag2858
Primary
-20°C
CPOX
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Coprogen oxidase, Coproporphyrinogen oxidase, Coproporphyrinogenase, COX, CPO, CPOX, CPX, HCP
CPOX
IgG
Antigen Affinity Chromatography