Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantité | 0,1 mg |
| À utiliser avec (application) | Activation of human TLR9 |
| Type | CpG Oligodeoxynucleotides |