Learn More
Pal International™ Surchaussures en PEC
Fabriquées en polyéthylène gaufré de haute qualité offrant une résistance et une préhension sur des sols glissants. Les surchaussures CPE PAL International™ sont élastiques à la cheville pour assurer un bon ajustement et offrir une protection pour les sols et les chaussures dans plusieurs secteurs d’activités.
6.23€
Spécification
À utiliser avec (application) | Protection des sols et des chaussures |
---|---|
Longueur (impériale) | 14 in |
Longueur (métrique) | 35,56 cm |
Matériau | Polyéthylène chloré |
Dimensions | Universel |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
30158549
|
Pal International™
R21233AX |
Bleu |
6.23€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En polyéthylène gaufré de haute qualité offrant résistance et préhension
- La grande taille de 35,6 cm (14 po) et la cheville élastique garantissent un bon ajustement sur la plupart des pieds
- Convient à la protection des sols et des chaussures et à la garantie de l’hygiène environnementale dans diverses industries
- Disponibles en 3 couleurs (rouge, blanc ou bleu) pour supporter l’usure des travaux d’hygiène à code couleur
- Les boîtes à volume élevé distribuent 2 000 paires
Spécification
Protection des sols et des chaussures | |
35,56 cm | |
Universel | |
CPE |
14 in | |
Polyéthylène chloré | |
Semelle lisse | |
Surchaussures CPE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pal International™ Surchaussures en PEC