Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage avec vanne à déconnexion rapide CPC™
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
4,6 cm
4,98 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
- La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
- Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
- Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Spécification
Spécification
| Type | Insert de couplage à vanne à déconnexion rapide |
| Couleur | Blanc |
| Température (impériale) max. | 180°F |
| Température (métrique) Max | 82°C |
| Type de port | Déconnexion rapide x Push-to-Connect |
| Description | 1/4 x 1/4 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) |
| Longueur totale (métrique) | 4,6 cm |
| Matériau | Acétal |
| Pression | 120°psi |