Learn More
Cole-Parmer™ Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
Les raccords à déconnexion rapide sont dotés d’un ergot de blocage pour faciliter l’assemblage.
Marque:  Cole-Parmer™ 06364-82
Code produit. 15406573
  • 6.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
  • Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit
  • Brancher l’insert dans le corps pour connecter le raccord
  • Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
  • Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage
Spécification
Spécification
Raccord insert cannelé
Non autoclavable
1/4 po
1/4 po
Oxyde d’éthylène, rayons gamma
100°psi
160°F
Raccord cannelé à déconnexion rapide
Polypropylène
1/4 in.
1/4 po
EPR
28 in Hg
71°C