Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon de couplage en polysulfone CPC™
Code produit. 15437153
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15437153
Marque: Cole-Parmer™ 3131002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Il est doté d’un alésage intérieur lisse et d’un joint étanche pour protéger contre la contamination
  • Grâce à leur dispositif de verrouillage, ces raccords offrent une protection contre les déconnexions accidentelles et les déversements.
  • Pour réaliser le montage, placez l’insert dans le corps de couplage et tournez-le pour le verrouiller.
  • Un clic audible vous indique que la connexion est réalisée.
  • Tous les raccords sont fabriqués en polysulfone répondant aux spécifications USP classe VI et dotés de joints en silicone durci au platine.
  • Ces raccords, disponibles en 3/4 po, permettent un remplissage ou vidage rapide des sacs de biotransformation.
Spécification
Type Bouchon de couplage, polysulfone
Diamètre (impériale) interne 3/4 po
Quantité d’emballage 10/boîte
Description Cannelure à déconnexion rapide
Méthode de stérilisation Autoclave, oxyde d’éthylène (ETO) ou gamma
Matériau PSU