Learn More
CPC™ Connecteurs en plastique, couplages et raccords
Couvrez une large gamme d’applications à usage général avec ces couplages à déconnexion rapide en plastique. Les connecteurs, couplages et raccords en plastique CPC™ sont dotés d’embouts intégraux et se connectent et se déconnectent à l’aide d’une seule main.
Marque: CPC™ 06360-65
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Débit nominal disponible : 1/8 à 1/2 po
- Fabrication en polypropylène
- Joint torique en EPDM
- Ergot de blocage froid
- Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
- Moins de points de fuite, assemblages plus courts et installations plus rapides
Spécification
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne | |
Joint Buna-N ; | |
45,7 mm | |
–40deg;F | |
23 mm | |
Connecteur en plastique | |
120°psi | |
80°C |
L 1,8 x H 0,94 po. (45,7 x 23 mm) | |
1,8 in | |
6,4mm | |
-40deg;C | |
0,94 in | |
Blanc | |
180°F |