Learn More
Cole-Parmer™ Joint à montage sur panneau CPC™ pour connecteurs sans déversement miniatures
Code produit. 15487393
Click to view available options
Quantité d’emballage:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15487393
Marque: Cole-Parmer™ 3160461
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Avec le raccord à déconnexion rapide sans déversement miniature, la protection des conduites de liquide n’a jamais été aussi simple
  • Déversement inférieur à 0,025 ml.
  • Conception de vanne unique pour l’inclusion d’air ultra-faible dans la conduite.
  • Protection contre les déversements et traitement des liquides à haut débit avec un faible encombrement.
  • Alternative économique pour les solutions sans déversement.
  • Ce couplage est doté d’une connexion par torsion innovante avec un mécanisme de verrouillage intégré pour un engagement de couplage sécurisé et un ajustement sans souci.
  • Les deux moitiés du raccord sont dotées de vannes d’arrêt pour garantir un déversement minimal lorsqu’elles sont déconnectées.
  • Les mêmes vannes d’arrêt garantissent une inclusion d’air inférieure à 0,009 ml afin de minimiser les contaminants dans la conduite de traitement.
  • Ce couplage fin et compact réduit l’espace précieux requis pour la connexion et minimise les composants de votre process.
Spécification
Type à deux voies
Quantité d’emballage 10/boîte
Description Raccord à déconnexion rapide
Matériau Buna N