Learn More
SureScreen Diagnostics Cassette de test rapide antigénique visuel de COVID-19
Cassette de test rapide antigénique visuel de COVID-19 utilisant des échantillons d’écouvillons nasaux (antérieurs), nasopharyngés et oropharyngés.
Marque: SureScreen Diagnostics COVID19AGVC
Alert:
Réservé à un usage diagnostique in vitro professionnel.
Ce produit est homologué CE-DIV pour une utilisation professionnelle et est conforme à la directive européenne sur les dispositifs de diagnostic in vitro (98/79/CE).
Description
- Pour la détection directe et qualitative d’antigènes nucléoprotéiques viraux du SARS-CoV-2 provenant d’échantillons d’écouvillons nasopharyngés et oropharyngés pour les individus suspectés d’être contaminés par le COVID-19
- Aucun équipement supplémentaire requis
Spécification
Oui | |
95% | |
25 tests/boîte | |
15 min. |
Écouvillon de nez et de gorge | |
Test viral rapide | |
100% |