Learn More
Surescreen Diagnostics Cassette de test double antigénique de COVID-19
Code produit. 17152274
Click to view available options
Quantité:
25 tests/kit
Conditionnement:
25 tests
Code produit. 17152274
Marque: Surescreen Diagnostics COVID19AGVCD
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Test rapide antigénique de COVID-19 pour salive et sécrétions nasales.
  • Réservé à un usage diagnostique in vitro professionnel – Ce produit est homologué CE-DIV pour une utilisation professionnelle et est conforme à la directive européenne sur les dispositifs de diagnostic in vitro (98/79/CE)
  • Test rapide de COVID-19 pour la détection qualitative de COVID-19 dans la salive et l’écouvillon nasopharyngé
Spécification
Type d’échantillon Écouvillon nasopharyngé/salive
Type Test antigénique
Quantité 25 tests/kit