Learn More
Helios Italquartz Couvercles avec long manche, transparents
Couvercles avec long manche en verre quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 64P00106
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Comprend un long manche
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
Couvercles avec long manche | |
Creuset CR 14 |