Learn More
Epredia™ Lamelles couvre-objet, rectangles
Code produit. 12765098 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
Code produit. 12765098
Marque: Epredia™ A67761330
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lamelles Thermo Scientific™ conviennent parfaitement comme matériau de couverture pour les échantillons dans les examens microscopiques en médecine, biologie et recherche. Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M de Schott AG. Disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs.
  • Très transparent et achromatique – pratiquement exempt de toute distorsion de couleur
  • Bonne planéarité
  • Indice de réfraction ajusté pour les microscopes
  • Grande homogénéité optique – pratiquement exempte d’inclusions, de traînées, de bulles, etc.
  • Très bonne stabilité chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Rectangle
Longueur (métrique) 64 mm
Largeur (métrique) 48 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 64 x 48 mm
Quantité 100/Pk.