Learn More
DWK Life Sciences Lamelles de protection, en D 263™ M
Un verre de protection est utilisé pour recouvrir les échantillons pendant la microscopie.
Marque: DWK Life Sciences 235503507
Description
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour visualiser les sections sous le microscope, les sections de la lame doivent être teintées dans un bain de colorant.
- Le verre borosilicaté blanc pur (D 263™ M) est sans absorption dans le champ spectral visible
- Grande homogénéité optique du verre et donc pratiquement exempt de défauts de surface, d’inclusions, de stries, de bulles et de stries gênantes en raison d’un procédé de fabrication optimal
- Hautement transparent et incolore (neutralité des couleurs)
- La planéité élevée assure des conditions de travail optimales
- Mouillabilité très uniforme
Spécification
D 263 M | |
24 mm | |
Couverture et fixation des échantillons pendant la microscopie; Répartition de gouttelettes sur la lame; Utilisation dans des machines de coloration ou de couverture automatique de lames de microscope |
50 mm | |
1,5 mm | |
10 x 100 |