Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Cover Glasses for Hemocytometers
Code produit. 10647293
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,4 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10647293
Marque: Karl Hecht™ 40415710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prevents color distortion due to super-transparent and colorless construction. Karl Hecht™ Assistent™ Cover Glasses for Hemocytometers have a refractive index.
  • Excellent flatness
  • High spectral transmission
  • Optimum resistance to chemical attack
  • Low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
Spécification
Type de produit Lamelles
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Pour hémacytomètre