Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque:  Hirschmann™ 8000101
Code produit. 10165831
  • 29.20€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
  • Conforme à la norme DIN 58 884, CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
Lames porte-objet
1 (0,13 à 0,16 mm)
15 x 15 mm
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CE
Nom du produit
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie > Taille : 15 x 15 cm