Learn More
Fisherbrand™ Protection pour blocs sécurisée contre les rayons gamma
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.07
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Écran de protection transparent
- Fabriqué en acrylique pour une fabrication et une fabricabilité faciles
Spécification
Dimension du bloc : L x l x H : 3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in) | |
Protection contre les rayons gamma | |
Protection pour blocs | |
Acrylique |