Learn More
3M™ Prises de couplage
Raccord d'accouplement 1/4 in. BSP
Marque:  3M™ 7000044241
Code produit. 12374679
  • 83.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccord d'accouplement 1/4 in. BSP Rectus 25
  • Filetage mâle
  • Pour une utilisation avec le régulateur pour l'adduction d'air 3M™ Versaflo™ V-500E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coupling
Connect compressed air supply tubes to air regulators
Régulateurs de 1/4 po BSP Rectus 25