Learn More
Masterflex™ Couplage pour tubulure B/T 86 de D.I. de 3/8 pouce Masterflex
Contrairement aux raccords permanents, ces raccords peuvent être fixés à une nouvelle longueur de tubulure lorsque l’ancien tube s’use.
Marque: Masterflex™ 31511-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Convient pour le nettoyage, la mise en place de vapeur et l’autoclavage pour une réutilisation ; compatible avec les raccords TRI-CLAMP™.
- La tige interne est en acier inox 316L avec une finition intérieure de surface 25RA ou supérieure.
- Les raccords sont également dotés d’un manchon externe fabriqué à partir d’un polymère à haute température et à haute résistance et d’un joint torique en PTFE pour protéger contre tout piégeage externe.
- Le joint de compression empêche l’absorption entre les raccords et les tubulures.
- Conforme à la norme USDA et aux normes sanitaires 3A, et conforme à la norme FDA
Spécification
Couplage sanitaire, D.I. de 3/8 po, D.E. de 5/8 po, collier de serrage 3/8 po | |
Acier inoxydable | |
L/S 18, 35, 36 I/P 73 et B/T 86 | |
Collier de serrage 3/8 po |
3/8 in. | |
5/8 po | |
Sanitaire | |
Tubulures à vide |