Learn More
Marienfeld Superior™ Chambre de numération Howard
Utilisez la chambre de comptage Howard Marienfeld Superior™ pour l’étude des jus de fruits
Marque: Marienfeld Superior™ 0611040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chambre de numération Howard pour l’étude des jus de fruits
- En verre
- La chambre a une profondeur de 0,1 mm ± 2 %
- Différentes lamelles couvre-objet disponibles, à commander séparément
Spécification
Chambre de comptage | |
Verre optique spécial | |
0,1 mm |
Howard sans lignes de numération | |
Non | |
20 mm int. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Marienfeld Superior™ Chambre de numération Howard > Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 22 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu