Learn More
Marienfeld Superior™ Cellules à numération avec double réglure
Marienfeld Superior™ cellules à numération sont des instruments de mesure de précision pour déterminer le nombre de particules dans les liquides.
59.06€
Spécification
Type de produit | Counting chamber, Dark line |
---|---|
Grid Type | Burker |
Description | Avec marque CE (IVD) |
Taille de cellule | 0.0025 mm2 |
Matériau | Verre optique spécial |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15817045
|
Marienfeld Superior™
0640211 |
Deux couvre-objets de 20 x 26 mm et deux pinces |
59.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Instruments de mesure de précision pour déterminer le nombre de particules dans les liquides
- Fabriqués en verre spécial optique
- Avec double réglure
- Avec 2 lamelles couvre-objetos 20x26 mm
- Emballés individuellement dans des boîtes en plastique transparentes, 10 pièces dans un carton
Spécification
Counting chamber, Dark line | |
Avec marque CE (IVD) | |
Verre optique spécial | |
0.1 mm |
Burker | |
0.0025 mm2 | |
1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Marienfeld Superior™ Cellules à numération avec double réglure