Learn More
Marienfeld Superior™ Cellules à numération avec double réglure
Click to view available options
Grid Type:
Burker
Neubauer
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instruments de mesure de précision pour déterminer le nombre de particules dans les liquides
- Fabriqués en verre spécial optique
- Avec double réglure
- Avec 2 lamelles couvre-objetos 20x26 mm
- Emballés individuellement dans des boîtes en plastique transparentes, 10 pièces dans un carton
Spécification
Spécification
| Type de produit | Counting Chamber, Bright line |
| Grid Type | Burker |
| Description | Avec marque CE (IVD) |
| Taille de cellule | 0.0025 mm2 |
| Matériau | Verre optique spécial |
| Quantité | 1 |
| Profondeur (métrique) | 0.1 mm |
| Comprend | Deux couvre-objets de 20 x 26 mm et deux pinces |