Learn More
Thermo Scientific™ Countess™ Light Cube Removal Tool
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess II FL uniquement.
Marque: Thermo Scientific™ AMEP4747
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess II FL uniquement. Utilisé pour l’installation ou le retrait des cubes de lumière EVOS de l’instrument Countess II FL.
Spécification
Outil de retrait de cube lumineux | |
Comptage de cellules | |
Température ambiante |
Countess™ | |
Compteurs de cellules automatisés Countess II FL et 3 FL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.