Learn More
Invitrogen™ Compteur de cellules automatisé Countess™ 3
Le compteur de cellules automatisé Countess™ 3 est un système de comptage de cellules de paillasse doté d’un algorithme d’apprentissage automatique avancé, d’une optique renforcée, d’une mise au point et d’un éclairage entièrement automatisés, et d’un logiciel d’analyse d’images, pour l’évaluation rapide des échantillons de cellules primaires et immortalisées.
Marque:  Invitrogen™ AMQAX2000
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Code produit. 16842556
  • 4955.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 est un système de comptage de cellules de paillasse doté d’un algorithme d’apprentissage automatique avancé, d’une optique renforcée, d’une mise au point et d’un éclairage entièrement automatisés, et d’un logiciel d’analyse d’images, pour l’évaluation rapide des échantillons de cellules primaires et immortalisées.
  • Précis — élimine la subjectivité du comptage manuel des cellules et la variabilité d’un utilisateur à l’autre
  • Rapide — compte les cellules vivantes et mortes, mesure la viabilité et indique la taille moyenne des cellules à la seule pression d’un bouton, en environ 20 secondes
  • Pratique — ne nécessite aucun nettoyage ni entretien de routine ; l’écran tactile capacitif haute résolution encastré et l’interface utilisateur simple permettent un démarrage rapide, nécessitent une formation minimale et offrent une sauvegarde automatique des données sur USB ou dans le cloud
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 fonctionne en deux étapes simples :
1. Mélangez 10 µl d’échantillon à 10 µl de bleu de trypan, puis insérez-les par pipette dans une chambre de culture sur lame jetable Countess.
2. Insérez la lame dans l’instrument. Les modes de capture rapide et d’enregistrement automatique permettent le comptage des cellules à la pression d’un seul bouton. La mise au point, l’éclairage et l’enregistrement des fichiers sont exécutés automatiquement.
Obtenir des comptages de cellules précis
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 utilise une coloration de bleu de trypan avec une mise au point automatique et un éclairage gérés par un algorithme d’apprentissage automatique de l’analyse d’images pour obtenir un comptage précis des cellules et en assurer la viabilité. La plage de mesure s’étend de 1 × 104 à 1 × 107 cellules/ml (la plage optimale est de 1 × 105 à 4 × 106 cellules/ml) et est plus large que celle d’un hémocytomètre.
Transfert des données et des images vers votre ordinateur
Grâce au port USB installé sur le compteur de cellules automatisé Countess 3 et à tout lecteur USB, vous pouvez enregistrer les résultats et les images du comptage de cellules, puis les transférer sur votre ordinateur. (Pour votre confort, une clé USB est fournie avec l’instrument Countess 3, et un dongle WiFi est disponible.)
Spécification
Spécification
Compteur de cellules automatisé
Flux de travaux de culture et d’analyse cellulaires
Fond clair
Bloc d’alimentation, porte-lames, lecteur USB, 1 boîte de chambre de culture sur lame
Embarqué, lecteur USB
8 lb
RoHS
conditions ambiantes
Countess™
Microscopes EVOS, cytomètres en flux Attune
2 échantillons par lame
LCD
LxlxP : 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 po)
3,6 kg
Conserver à température ambiante.
100/240 V