Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™.
Marque:  Thermo Scientific™ CC20-PK
Code produit. 10702037
  • 491.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un produit économique, pratique et simple à utiliser pour la validation de comptage de particules liquides. Conditionnés en flacons à usage unique et prévus pour un échantillonnage direct dans le flacon, les étalons ont été mis au point pour les fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de solutions ophtalmiques recherchant une vérification temporaire des normes USP 788 et 789 (matières particulaires dans les injections et les solutions ophtalmiques).
Les dimensions standard de précision prêtes à l’emploi sont conçues pour une utilisation normale dans le comptage des particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, de manière à assurer la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères traçables NIST™ avec une concentration précise.
  • Les microsphères en polystyrène sont mises en suspension dans un diluant ultra-propre.
  • La concentration est optimisée pour une utilisation dans des compteurs de particules à obscuration de la lumière et dans d’autres applications de comptage à faible concentration
  • Les diamètres sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Les CC10 et CC25 sont parfaits pour les tests provisoires des USP 788 et 788.
Inclut :
  • Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™
  • Protocole de comptage des particules
  • Fiche de données de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Contient une quantité de traces de surfactant
3000 particules/ml ± 10 %
Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Blanc ou incolore
PS
Certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST, protocole de comptage des particules
6 x 25 ml
< 3 %
20 μm
Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Ces produits offrent une méthode précise pour l‘étalonnage ou la vérification des performances des compteurs de particules laser
Validation du compteur de particules liquides, Test de conformité USP
Particules de contrôle de comptage
1,05 g/cm3
1,59 à 589 nm (25°C)
Produit stable pendant une période minimum de six mois