Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille pour la précision du comptage COUNT-CAL™
Produktkod. 10156124 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diamètre (métrique):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
20 μm
25 μm
2 μm
30 μm
5,010 ± 0,035 μm
50,2 ± 0,3 μm
70 μm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
6 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10156124
Brand: Thermo Scientific™ CC10PK
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de taille pour la précision du comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™.
Minimisez les risques de contamination en éliminant le besoin de dilutions en série et de manipulation d’échantillons avec les étalons de précision de comptage Thermo Scientific™ COUNT-CAL™, un produit économique, pratique et simple à utiliser pour la validation de comptage de particules liquides. Conditionnés en flacons à usage unique et prévus pour un échantillonnage direct dans le flacon, les étalons ont été mis au point pour les fabricants de médicaments administrés par voie parentérale et de solutions ophtalmiques recherchant une vérification temporaire des normes USP 788 et 789 (matières particulaires dans les injections et les solutions ophtalmiques).
Les dimensions standard de précision prêtes à l’emploi sont conçues pour une utilisation normale dans le comptage des particules liquides afin de vérifier l’étalonnage de l’instrument avant chaque utilisation, de manière à assurer la reproductibilité du comptage de particules en permettant d’enregistrer en continu sa performance à l’aide d’une suspension de microsphères traçables NIST™ avec une concentration précise.
  • Les microsphères en polystyrène sont mises en suspension dans un diluant ultra-propre.
  • La concentration est optimisée pour une utilisation dans des compteurs de particules à obscuration de la lumière et dans d’autres applications de comptage à faible concentration
  • Les diamètres sont conformes aux mesures standard du NIST (National Institute of Standards and Technology).
  • Les CC10 et CC25 sont parfaits pour les tests provisoires des USP 788 et 788.
Inclut :
  • Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST™
  • Protocole de comptage des particules
  • Fiche de données de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Additif Contient des traces de surfactant
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Concentration 3000 particules/ml ± 10 %
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (de 2° à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères de polystyrène dans l‘eau
Description Ces produits offrent une méthode précise pour l‘étalonnage ou la vérification des performances des compteurs de particules laser
Couleur Blanc ou incolore
À utiliser avec (application) Validation du compteur de particules liquides, Test de conformité USP
Matériau Polystyrène
Type de produit Particules de contrôle de comptage
Comprend Certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST, fiche de données de sécurité (MSDS)
Densité des particules 1.05g/cm3
Quantité 6 x 25 ml
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Distribution des tailles < 3 %
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de six mois
Diamètre (métrique) 10,00 ± 0,08 μm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.