Learn More
Chlorure de coumarine-6-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036469
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
10543-42-7
C9H5ClO4S
244.65
MFCD01941320
HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
2735833
2-oxo-2H-chromene-6-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
10543-42-7
C9H5ClO4S
244.65
MFCD01941320
HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
2735833
2-oxo-2H-chromene-6-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Coumarin-6-sulfonyl chloride is used as a derivatizing agent for amines and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de coumarine-6-sulfonyle est utilisé comme agent dérivatif pour les amines et les phénols.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Coumarin-6-sulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 196167
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 244.65
Pourcentage de pureté 97%