Learn More
Huile de coton, pure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cottonseed oil |
| Acidité | 0.5mg KOH/g max. |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 0.9100g/mL |
| Point d’éclair | >112°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4720 to 1.4730 |
| Quantité | 500 mL |
| Indice de saponification | 185 to 198mg KOH/g |
| Afficher plus |