Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 7 en linters de coton
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
580 mm
Conditionnement:
50 pièces
Spécification
Spécification
| Format | Feuille |
| Qualité | FN 7 |
| Matériau | Linter de coton |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Longueur (métrique) | 580 mm |
| Technique | Chromatographie |