Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 6 en linters de coton
Code produit. 10307841 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
580 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10307841
Marque: Sartorius™ FT2506580600N
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Format Feuille
Qualité FN 6
Matériau Linter de coton
Largeur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) 580 mm
Technique Chromatographie