Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 100 en linters de coton
Marque: Sartorius™ FT-2-527-460570K
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
Feuille | |
FN 100 | |
Chromatographie |
570 mm | |
Linter de coton | |
460 mm |