Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton
Click to view available options
Dimensions:
42
44
50
Description
- De couleur blanche
- Cols avec revers
- 4 boutons
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire Xavier |
Dimensions | 42 |
Sexe | Pour femme |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons |
Nbre de poches | 4 |
Taille (métrique) de la poitrine | 92 cm |
Comprend | 2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture |
Structure | 100 % coton |