Learn More
Sartorius™ Gants en coton pour poids
Évite d’endommager la surface des poids d’étalonnage. Les gants en coton Sartoriustrade; pour poids d’étalonnage vous permettent de manipuler correctement et en toute sécurité les poids d’étalonnage finement usinés et de maintenir la précision de l’équilibre.
Marque:  Sartorius™ YAW21
22.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13119250
  • 24.15€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliEn coton/liliGarantit la précision des étalons de poids et de masse/liliÉlimine les traces de doigts et résiste à la contamination par la saleté, l’humidité et la corrosion/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poids de calibrage et étalons
Blanc
Coton
1 paire / boîte