Learn More
Sperian™ Gants blancs en coton et élasthane Honeywell™
Pour les manipulations nécessitent un gant propre sans peluche. Les gants blancs en coton et élasthane Sperian™ Honeywell™ conviennent parfaitement pour les opérations de finition en mécanique, horlogerie, bijouterie et photographie.
64.45€ - 76.00€
Spécification
Classification | Classe 5 |
---|---|
Structure | Maille Jersey |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Coton, Élasthanne |
Type de produit | Gants |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11861781
|
Sperian™
RU711_8 |
8/10 |
64.45€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12559797
|
Sperian™
RU711_6 |
6/8 | |||||||
Description
- Coupe industrielle, bords coupés
- Ambidextres, et donc plus rentables
- Le coton interlock garantit les performances mécaniques du gant, tout en absorbant la transpiration des mains pour encore plus de confort
- Le tricot serré donne un support parfait au gant et limite la pénétration de la saleté
- Rainuré au niveau du poignet pour garantir un bon niveau de confort et éviter de se retrouver coincé
Spécification
Classe 5 | |
Ambidextres | |
Gants | |
12/boîte |
Maille Jersey | |
Coton, Élasthanne | |
Opérations de finition dans les applications mécaniques, l’horlogerie, la bijouterie et la photographie. Les manipulations nécessitent un gant propre sans peluche. | |
19,5-21 cm |