Learn More
Fisherbrand™ X2000 BOUCHON COTON FIOLE 25MM bouchon balle
Marque:  Fisherbrand™ AS212
Code produit. 11951925
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Bouchon coton
• En coton ou rayonne
• Bouchon pour tube φ 25mm
• Coton, le lot