Learn More
(-)-cotinine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
(-)-Cotinine is used to activate a subpopulation of α3/ α6β2 nAChRs in monkey striatum. It binds nicotinic- and muscarinic-type acetylcholine receptors with minimal receptor desensitization and demonstrates antipsychotic drug-like properties in behavioral models, neuroprotective properties in neurodegenerative disease models, and enhances attention in a delayed matching-to-sample task.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde (100 mm), l’éthanol (50 mg/ml, produisant une solution limpide, jaune pâle à jaune), le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde (100 mm), l’éthanol (50 mg/ml, produisant une solution limpide, jaune pâle à jaune), le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 2 - 8°C.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (-)-Cotinine |
Point de fusion | 34°C to 39°C |
Point d’ébullition | 145°C to 147°C (3 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 83099 |
Merck Index | 14,2553 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in dimethyl sulfoxide (100 mM),ethanol (50mg/ml,yielding a clear,faint yellow to yellow solution),methanol and chloroform. |
Rotation optique | −20° (c=1 in Ethanol) |
Poids de la formule | 176.22 |