Learn More
Corning™ Insert à membrane en PTFE revêtue de collagène Costar™ Transwell™-COL
GREENER_CHOICE
Code produit. 10216581 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 12 puits
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10216581
Marque: Corning™ 3491
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les membranes microporeuses transparentes et traitées au collagène favorisent l’adhérence et la propagation des cellules
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
  • Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
  • Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
  • Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
  • Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et revêtements, membrane en PTFE transparente et revêtue de collagène
  • Favorise l’adhérence et la propagation des cellules
  • Mélange équimolaire de collagène de type I et III
  • Conditionnement individuel
  • Plaques à puits multiples incluses dans chaque boîte
  • Stérile
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement et fournies en pack avec des plaques de culture tissulaire avec couvercles ; stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 4.7 cm2
Matériau PTFE
Volume (métrique) du puits 2,6 ml
Porosité 0,4 μm
Type Insert à membrane
À utiliser avec (équipement) Plaque à 6 puits
Diamètre (métrique) du filtre 24 mm
Nb par paquet 1/boîte
Nbre par carton 24/carton
Revêtement de surface Collagène
Stérilité Stérile
Nbre de puits 6