Learn More
Corning™ Insert à membrane en PTFE revêtue de collagène Costar™ Transwell™-COL
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 12 puits
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Conditionnement:
24 pièces
Description
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
- Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
- Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
- Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
- Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et revêtements, membrane en PTFE transparente et revêtue de collagène
- Favorise l’adhérence et la propagation des cellules
- Mélange équimolaire de collagène de type I et III
- Conditionnement individuel
- Plaques à puits multiples incluses dans chaque boîte
- Stérile
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement et fournies en pack avec des plaques de culture tissulaire avec couvercles ; stériles.
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 0.33 cm2 |
| Matériau | PTFE |
| Volume (métrique) du puits | 0,6 ml |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Insert à membrane |
| À utiliser avec (équipement) | Plaque à 24 puits |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5mm |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Revêtement de surface | Collagène |
| Afficher plus |