Learn More
Corning™ Insert à membrane en PTFE revêtue de collagène Costar™ Transwell™-COL
GREENER_CHOICE
Code produit. 10005331 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 12 puits
Plaque à 24 puits
Plaque à 6 puits
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 10005331
Marque: Corning™ 3494
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les membranes microporeuses transparentes et traitées au collagène favorisent l’adhérence et la propagation des cellules
Les supports perméables, également dénommés inserts de culture cellulaire, sont un outil essentiel pour l’étude des lignées de cellules aussi bien dépendantes qu’indépendantes de l’ancrage.
Vous pouvez utiliser les inserts de culture cellulaire pour :
  • Produire un environnement de culture cellulaire qui ressemble à un état in vivo
  • Permet aux cellules polarisées de réaliser des activités métaboliques d’une manière plus naturelle car les cellules se déplacent aussi bien dans le sens apical que basolatéral
  • Cellules de coculture avec ou sans un contact cellule à cellule
  • Concevez une diversité d’expériences en utilisant différentes tailles de pores, types de membrane et revêtements, membrane en PTFE transparente et revêtue de collagène
  • Favorise l’adhérence et la propagation des cellules
  • Mélange équimolaire de collagène de type I et III
  • Conditionnement individuel
  • Plaques à puits multiples incluses dans chaque boîte
  • Stérile
Informations sur la commande
Conditionnés individuellement et fournies en pack avec des plaques de culture tissulaire avec couvercles ; stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 1 cmsup2/sup
Matériau PTFE
Volume (métrique) du puits 1.5 mL
Porosité 3 μm
Type Insert à membrane
À utiliser avec (équipement) Plaque à 12 puits
Diamètre (métrique) du filtre 12 mm
Nb par paquet 1/Pk.
Nbre par carton 24/Cs.
Revêtement de surface Collagène
Stérilité Stérile
Nbre de puits 12