Learn More
Corning™ Couvercle de plaque Costar™ Thermowell™
Compatibilité avec les styles C, M et H.
Marque: Corning™ 6520
130.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les couvercles en polycarbonate sont thermiquement stables jusqu’à 135 °C et peuvent être utilisés sur les plaques à 96 puits en polycarbonate Corning™ Thermowell™ (s’adapte à la réf. catalogue 6511) avec revêtements d’huile
- Les couvercles sont conçus exclusivement pour couvrir et n’empêchent pas l’évaporation
Spécification
PC | |
96 | |
1 | |
Plaques en PC Thermowell |
Non stérile | |
25 | |
Couvercle de plaque |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
COR001 Guide selection Culture Cellulaire Corning
Taille: 5.5 MB
COR001 Lifescience Guid
Taille: 7 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Couvercle de plaque Costar™ Thermowell™ > Polycarbonate ; 25/boîte ; 96 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu