Learn More
Corning™ Réservoirs de réactif jetables stériles Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
Fabriqués en PS modifié pour une meilleure résistance. Les réservoirs de réactif jetables stériles Corning™ Costar™ sont idéals pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
Les réservoirs à réactifs Costar™ sont parfaits pour le remplissage répétitif de pipettes multicanaux.
- En polystyrène modifié (blanc)
- Emballage individuel, stériles
- Jetable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 70 x 28 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Hauteur (métrique) | 28 mm |
| Longueur (métrique) | 145 mm |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Nb par paquet | 1 / boîte |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Largeur (métrique) | 70 mm |
| Afficher plus |