Learn More
Corning™ Plateaux pour réactifs Costar™ Netwell™
Les portoirs Netwell™ spécialement conçus avec des poignées permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
Marque: Corning™ 3519
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les portoirs Netwell spécialement et les poignées permettent le traitement simultané d’un maximum de 12 échantillons par portoir
- Les plateaux de réactifs en polystyrène sont disponibles en blanc pour le contraste de réaction colorimétrique, ou en noir pour une meilleure visibilité des sections de tissus
- Chaque kit de portoir contient huit portoirs et huit poignées
Spécification
Plateau | |
25/boîte | |
200/carton | |
Blanc |