Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Naturel
Capacité (métrique):
0,65 mL
1,7 mL
2 mL
Conditionnement:
1000/boîte
500/boîte
5000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Description
- Fournis non stériles et autoclavables.
- Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
- L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
- Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
- Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
- Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar présentent une technologie des polymères liés réduisant la liaison protéique et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons.
- Sans RNAse / DNAse.
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0,65 mL |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 500/Bte |
| Conditionnement | 1000/boîte |
| Afficher plus |