Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Comprend un bouchon à clipser avec un joint étanche qui permet une ouverture et une fermeture répétées avec des surfaces à bouchon plat pour un étiquetage pratique. Les microtubes à centrifuger à bouchon à clipser Corning™ Costar™ sont compatibles avec les principaux rotors de microcentrifugeuse.
Marque: Corning™ 3209
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.65320kg
Description
- Fournis non stériles et autoclavables.
- Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
- L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
- Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
- Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
- Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar présentent une technologie des polymères liés réduisant la liaison protéique et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons.
- Sans RNAse / DNAse.
Spécification
Microtube à centrifuger | |
Bouchon à clipser | |
Rainbow | |
Autoclavables | |
Multicolore | |
200/Bte | |
Non stérile | |
Bouchon à clipser |
17000 xG | |
Sans DNAse, RNAse | |
PP | |
0,65 mL | |
PP | |
1000/boîte | |
Oui | |
Conique |