Learn More
Corning™ Microtubes à centrifuger avec bouchon à clipser Costar™
Code produit. 10439521 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Naturel
Capacité (métrique):
0,65 mL
1,7 mL
2 mL
Conditionnement:
1000/boîte
500/boîte
5000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 10439521
Marque: Corning™ 3621
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un bouchon à clipser avec un joint étanche qui permet une ouverture et une fermeture répétées avec des surfaces à bouchon plat pour un étiquetage pratique. Les microtubes à centrifuger à bouchon à clipser Corning™ Costar™ sont compatibles avec les principaux rotors de microcentrifugeuse.
  • Fournis non stériles et autoclavables.
  • Graduations externes et emplacement d’écriture dépoli pour faciliter l’identification des échantillons.
  • L’étanchéité du joint permet une ouverture et une fermeture répétées.
  • Surface à bouchon plat pour un étiquetage pratique.
  • Résiste à une FCR maximale de 17 000 x g.
  • Les microtubes à centrifuger en plastique à faible liaison Costar présentent une technologie des polymères liés réduisant la liaison protéique et d’acides nucléiques, ce qui permet une meilleure récupération des échantillons.
  • Sans RNAse / DNAse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,7 mL
Couleur Naturel
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 500/Bte
Conditionnement 5000/boîte
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser
Forme du fond Conique
FCR max. 17000 xG
Type de produit Microtube à centrifuger